Przejdź do
MSST0019
SILu™ProtMAPK3 Kinaza białkowa aktywowana mitogenem 3
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C and 15N-labeled
Synonim(y):
Erk1, Kinaza MAP 3, p44
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3130,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.12
UNSPSC Code:
23201100
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
3130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in HEK 293 cells
Quality Segment
tag
His tagged
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
liquid
potency
≥98% Heavy amino acids incorporation efficiency by MS
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable
suitability
suitable for mass spectrometry (standard)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
General description
SILu™ Prot MAPK3 jest rekombinowanym, stabilnie znakowanym izotopem ludzkim MAPK3, który zawiera[13C6, 15N4]-Argininę i[13C6, 15N2]-Lizynę. Eksprymowany w ludzkich komórkach 293, jest przeznaczony do stosowania jako wzorzec wewnętrzny do bioanalizy MAPK3 w spektrometrii masowej. SILu™ Prot MAPK3 jest monomerem 399 aminokwasów (w tym N-końcowej polihistydyny i znaczników flagowych), o masie cząsteczkowej ~45,5 kDa.
Biochem/physiol Actions
MAPK3, pierwszy scharakteryzowany i sklonowany MAPK ssaków, jest powszechnie wyrażany w większości tkanek i jest aktywowany przez małą trifosfatazę guanozyny Ras i sekwencyjną aktywację kinaz białkowych Raf i MEK po stymulacji komórek szerokim zakresem sygnałów zewnątrzkomórkowych. Zasugerowano, że Erk jest dobrym markerem efektów estradiolu i tamoksyfenu. Wartości indeksów Erk1 i Erk2 w chorobie Alzheimera były odwrotnie skorelowane z czasem trwania choroby, co sugeruje maksymalną skuteczność we wczesnej diagnostyce. Ponadto, zróżnicowana fosforylacja Erk1 i Erk2 może mieć istotną użyteczność kliniczną dla zapewnienia większej pewności w pozytywnej diagnozie AD, szczególnie we wczesnej fazie progresji choroby.
Physical form
Dostarczany jako 0,1 mg/ml roztwór 20 mM fosforanu sodu, pH 8,0, 1M NaCl.
Other Notes
MDYKDDDDKGHHHHHHHHGGQAAAAAQGGGGGEPRRTEGVGPGVPGEVEMVKGQPFDVGPRYTQLQYIGEGAYGMVSSAYDHVRKTRVAIKKISPFEHQTYCQRTLREIQILLRFRHENVIGIRDILRASTLEAMRDVYIVQDLMETDLYKLLKSQQLSNDHICYFLYQILRGLKYIHSANVLHRDLKPSNLLINTTCDLKICDFGLARIADPEHDHTGFLTEYVATRWYRAPEIMLNSKGYTKSIDIWSVGCILAEMLSNRPIFPGKHYLDQLNHILGILGSPSQEDLNCIINMKARNYLQSLPSKTKVAWAKLFPKSDSKALDLLDRMLTFNPNKRITVEEALAHPYLEQYYDPTDEPVAEEPFTFAMELDDLPKERLKELIFQETARFQPGVLEAP
Legal Information
Ten produkt jest licencjonowany na podstawie patentu USA nr 7,396,688 i zagranicznych odpowiedników od E. I. du Pont de Nemours and Company. Zakup tego produktu przenosi na nabywcę niezbywalne prawo do korzystania z zakupionej ilości produktu wyłącznie w celach badawczo-rozwojowych, w tym do świadczenia odpłatnych usług na rzecz osób trzecich. Nabywca nie może sprzedawać ani w inny sposób przekazywać tego produktu, jego komponentów lub materiałów wykonanych przy użyciu tego produktu lub jego komponentów osobom trzecim. Informacje na temat licencji na wyłączone zastosowania można uzyskać od: E. I. du Pont de Nemours and Company; Attn: Associate Director, Commercial Development; DuPont Experimental Station E268; 200 Powdermill Rd.; Wilmington, DE 19803; 1-877-881-9787 (głos), 1-302-695-1437 (faks), licensing@dupont.com.
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MSST0020MSST0021MSST0059
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C and 15N-labeled
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, 13C and 15N-labeled
description
recombinant, expressed in E. coli, SIL MS Protein Standard, 15N-labeled
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
suitability
suitable for mass spectrometry (standard)
suitability
suitable for mass spectrometry
suitability
suitable for mass spectrometry (standard)
suitability
suitable for mass spectrometry (standard)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
lyophilized powder
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in E. coli
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
UniProt accession no.
P27361
UniProt accession no.
P27361
UniProt accession no.
P02741
UniProt accession no.
P01034 (aa 27-146)
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)