Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3350,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3350,00 zł
General description
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard | description recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C and 15N-labeled | description recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard | description recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard |
| technique(s) protein mass spectrometry: suitable | technique(s) protein mass spectrometry: suitable | technique(s) protein mass spectrometry: suitable | technique(s) protein mass spectrometry: suitable |
| assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| suitability suitable for mass spectrometry | suitability suitable for mass spectrometry (standard) | suitability suitable for mass spectrometry (internal calibrator) | suitability suitable for mass spectrometry (internal calibrator) |
| recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?