Przejdź do
MSST0032
SILu™LiteMAPT Białko związane z mikrotubulami tau-441
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
Synonim(y):
Białko splątków neurofibrylarnych, Parahelicalfilament-tau (PHF-tau), Sparowany helikalny filament-tau (PHF-tau), Tau-F
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3250,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.12
UNSPSC Code:
23201100
eCl@ss:
32160701
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥98% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
calculated mol wt 50 kDa
3250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in HEK 293 cells
tag
8-His tagged, V5 tagged
assay
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
potency
≥98% Heavy amino acids incorporation efficiency by MS
mol wt
calculated mol wt 50 kDa
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable, protein mass spectrometry: suitable
suitability
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... MAPT(4137)
General description
Tau-441 jest członkiem rodziny białek Tau. Białka Tau ulegają ekspresji głównie w neuronach ośrodkowego układu nerwowego, gdzie odgrywają rolę w stabilizacji mikrotubul, kluczowych składników transportu aksonalnego, a także w transdukcji sygnału. Białka Tau podlegają fosforylacji, a zjawisko to reguluje powiązanie białka Tau z mikrotubulami. Uważa się, że złogi białek związanych z chorobą Alzheimera, takie jak hiperfosforylowane Tau, a także inne wspólne nieprawidłowo sfałdowane białka, takie jak białko prekursorowe β-amyloidu (βAPP), ubikwityna oraz różne chaperony i kinazy białkowe, odgrywają patologiczną rolę w pogorszeniu funkcji poznawczych i niewydolności mięśni3. Nieprawidłowe funkcjonowanie białek Tau jest związane z rozpadem mikrotubul i załamaniem się systemu transportu neuronalnego. Wśród innych chorób, formy Tau w płynie mózgowo-rdzeniowym są uważane za wiarygodny biomarker postępującego porażenia nadjądrowego, w którym poziomy stosunku form Tau były znacznie zmniejszone.
Immunogen
MAEPRQEFEVMEDHAGTYGLGDRKDQGGYTMHQDQEGDTDAGLKESPLQTPTEDGSEEPGSETSDAKSTPTAEDVTAPLVDEGAPGKQAAAQPHTEIPEGTTAEEAGIGDTPSLEDEAAGHVTQARMVSKSKDGTGSDDKKAKGADGKTKIATPRGAAPPGQKGQANATRIPAKTPPAPKTPPSSGEPPKSGDRSGYSSPGSPGTPGSRSRTPSLPTPPTREPKKVAVVRTPPKSPSSAKSRLQTAPVPMPDLKNVKSKIGSTENLKHQPGGGKVQIINKKLDLSNVQSKCGSKDNIKHVPGGGSVQIVYKPVDLSKVTSKCGSLGNIHHKPGGGQVEVKSEKLDFKDRVQSKIGSLDNITHVPGGGNKKIETHKLTFRENAKAKTDHGAEIVYKSPVVSGDTSPRHLSNVSSTGSIDMVDSPQLATLADEVSASLAKQGLDRIRGRKLGPFEGKPIPNPLLGLDSTRTGHHHHHHHHGGQ
Biochem/physiol Actions
SILu™LiteMAPT jest rekombinowanym ludzkim białkiem wyrażanym w ludzkich komórkach 293. Składa się z 481 aminokwasów (w tym C-końcowego V5 i znaczników polihistydynowych), o obliczonej masie cząsteczkowej 50 kDa. SILu Lite MAPT jest wzorcem analitycznym przeznaczonym do stosowania jako materiał wyjściowy do przygotowania kalibratorów i kontroli w zastosowaniach LC-MS.
Physical form
Dostarczany jako liofilizowany proszek zawierający sól fizjologiczną buforowaną fosforanami.
Legal Information
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MSST0031SAE0076ZMS1065
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C and 15N-labeled
description
recombinant, lyophilized powder, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
-
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable, protein mass spectrometry: suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable, protein mass spectrometry: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable, immunocytochemistry: suitable
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
mouse
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized
mol wt
calculated mol wt 50 kDa
mol wt
-
mol wt
calculated mol wt 50.3 kDa (including c-terminal His and V5 tags), observed mol wt 70-100 kDa by SDS-PAGE (The protein migrates as a 70-110 kDa protein on SDS-PAGE due to glycosylation)
mol wt
observed mol wt ~42 to 68 kDa, calculated mol wt 78.93 kDa
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)