Przejdź do
MSST0050
SILu™LiteAKT1, ludzka kinaza serynowo-treoninowa RAC-alfa
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
Synonim(y):
Kinaza białkowa B (PKB), Kinaza białkowa B alfa (PKB alfa), Protoonkogen c-Akt, RAC-PK-alfa
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3170,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.12
UNSPSC Code:
23201100
Form:
liquid
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
3170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in HEK 293 cells
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
liquid
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable
suitability
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... AKT1(207)
General description
SILu™LiteAKT1 jest rekombinowanym ludzkim białkiem wyrażanym w ludzkich komórkach 293. Składa się z 501 aminokwasów, o obliczonej masie cząsteczkowej 58,2 kDa (w tym N-końcowej polihistydyny i znaczników flagowych). SILu™LiteAKT1 jest wzorcem analitycznym przeznaczonym do stosowania jako materiał wyjściowy do przygotowania kalibratorów i kontroli w aplikacjach LC-MS.
Physical form
Dostarczany jako płyn zawierający sól fizjologiczną buforowaną fosforanami.
Other Notes
MDYKDDDDKGHHHHHHHHGGQMSDVTIVKEGWVQKRGEYIKNWRPRYFLLKTDGSFIGYKEKPQDVDLPYPLNNFSVAKCQLMKTERPKPNTFIIRCLQWTTVIERTFHVDTPEEREEWTEAIQAVADRLQRQEEERMNCSPTSQIDNIGEEEMDASTTHHKRKTMNDFDYLKLLGKGTFGKVILVREKASGKYYAMKILKKEVIIAKDEVAHTLTESRVLKNTRHPFLTSLKYSFQTKDRLCFVMEYVNGGELFFHLSRERVFSEDRTRFYGAEIVSALDYLHSGKIVYRDLKLENLMLDKDGHIKITDFGLCKEGITDAATMKTFCGTPEYLAPEVLEDNDYGRAVDWWGLGVVMYEMMCGRLPFYNQDHEKLFELILMEDIKFPRTLSSDAKSLLSGLLIKDPNKRLGGGPDDAKEIMRHSFFSGVNWQDVYDKKLVPPFKPQVTSETDTRYFDEEFTAQTITITPPEKYDEDGMDCMDNERRPHFPQFSYSASGRE
Legal Information
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA002891SAB3500216SAB4500800
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
affinity isolated antibody
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable
technique(s)
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL, immunohistochemistry: 1:50-1:200
technique(s)
immunofluorescence: suitable, western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, indirect ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: 1:40000, immunofluorescence: 1:100-1:500, immunohistochemistry: 1:50-1:100, western blot: 1:500-1:1000
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
-
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
assay
-
suitability
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
suitability
-
suitability
-
suitability
-
form
liquid
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)