Przejdź do
MSST0064
SILu™ProtInsulina ludzka
recombinant, expressed in Pichia pastoris, SIL MS Protein Standard, 15N -labeled
Synonim(y):
Odczynnik do testu ligacji zbliżeniowej in situ
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
23201100
Form:
dry pellets
Assay:
≥95% (HPLC)
Recombinant:
expressed in Pichia pastoris
recombinant
expressed in Pichia pastoris
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
dry pellets
potency
≥97% (Heavy amino acids incorporation efficiency by MS)
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable
suitability
suitable for mass spectrometry (standard)
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... INS(3630)
General description
SILu™ Prot Insulin to rekombinowana, stabilna ludzka insulina znakowana izotopem 15N, ekspresjonowana w P. pastoris, przeznaczona do stosowania jako wzorzec wewnętrzny do bioanalizy insuliny w spektrometrii mas. SILu™ Prot Insulina jest białkiem heterodimerowym z wiązaniem dwusiarczanowym, składającym się z dwóch łańcuchów. Łańcuch A o długości 21 aminokwasów i teoretycznej masie cząsteczkowej 2408,5; łańcuch B o długości 30 aminokwasów i teoretycznej masie cząsteczkowej 3468,7 (należy zauważyć, że Thr30 w łańcuchu B nie jest znakowany 15N).
Biochem/physiol Actions
Insulina reguluje komórkowy pobór, wykorzystanie i magazynowanie glukozy, aminokwasów i kwasów tłuszczowych oraz hamuje rozpad glikogenu, białka i tłuszczu.
Physical form
Dostarczany jako wysuszony granulat z roztworu zawierającego 1% kwasu octowego.
Other Notes
A łańcuch: GIVEQCCTSICSLYQLENYCN
Łańcuch B: FVNQHLCGSHLVEALYLVCGERGFFYTPKT
Legal Information
Ten produkt jest licencjonowany na podstawie patentu USA nr 7,396,688 i zagranicznych odpowiedników od E. I. du Pont de Nemours and Company. Zakup tego produktu przenosi na nabywcę niezbywalne prawo do korzystania z zakupionej ilości produktu wyłącznie w celach badawczo-rozwojowych, w tym do świadczenia odpłatnych usług na rzecz osób trzecich. Nabywca nie może sprzedawać ani w inny sposób przekazywać tego produktu, jego komponentów lub materiałów wykonanych przy użyciu tego produktu lub jego komponentów osobom trzecim. Informacje na temat licencji na wyłączone zastosowania można uzyskać od: E. I. du Pont de Nemours and Company; Attn: Associate Director, Commercial Development; DuPont Experimental Station E268; 200 Powdermill Rd.; Wilmington, DE 19803; 1-877-881-9787 (głos), 1-302-695-1437 (faks), licensing@dupont.com.
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-19-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)