Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
AC/DC input
, universal plug set, 220 V / 240 V
feature
electrode InLab® 731-ISM
packaging
pack of 1 kit
manufacturer/tradename
Mettler-Toledo 30671562
conductivity measuring range
0.001-2000 mS/cm, accuracy: ±0.5%, resolution: 0.001-2
temperature measuring range
-30-130 °C, resolution: 0.1 °C
General description
Duży kolorowy ekran dotykowy zapewnia bezpośredni pomiar i łatwe wprowadzanie danych. Instrukcje prowadzą użytkownika przez proces kalibracji czujnika.
Śledzi Twoje rekordy
Urządzenie przechowuje dane, takie jak znacznik czasu, próbka i identyfikator czujnika przy każdym pomiarze i automatycznie drukuje lub eksportuje rekordy.
Wystarczająco wytrzymały
Zamknięta komora złączy i wymienna pokrywa chronią urządzenie przed kurzem i wyciekami, nawet z podłączonymi czujnikami (IP54 w użyciu).
Ogólny czujnik przewodności
InLab 731-ISM to czujnik przewodności do zastosowań o średniej i wysokiej przewodności. Jego solidna konstrukcja i zintegrowany czujnik temperatury zapewniają wiarygodne wyniki.
Ramię elektrody dla wydajnej pracy
Ramię elektrody EasyPlace ułatwia umieszczenie czujnika w pojemniku na próbkę lub bufor. Dedykowane pozycje do czyszczenia i przechowywania zapewniają prawidłową obsługę czujnika. Pionowe i poziome ruchy ułatwiają precyzyjne pozycjonowanie, nawet jedną ręką.
Chroń krytyczne ustawienia
Dwupoziomowe zarządzanie użytkownikami chroni najważniejsze ustawienia. Operatorzy zachowują elastyczność indywidualnego ustawiania preferencji, takich jak język i jasność ekranu.
Wyświetlacz dostosowuje się do Twoich potrzeb
Wyświetlaj szczegółowe informacje pomiarowe na jednym ekranie pomiarowym - lub skup się tylko na wyniku i zmaksymalizuj czytelność dzięki trybowi uFocus.
Application
Features and Benefits
- Duży kolorowy ekran dotykowy zapewnia bezpośredni pomiar i łatwe wprowadzanie danych.
- Przyrząd przechowuje dane, takie jak znacznik czasu, próbka i identyfikator czujnika przy każdym pomiarze i automatycznie drukuje lub eksportuje rekordy.
- Inteligentna konstrukcja i pokrywa chronią przyrząd przed kurzem i wyciekami
- Solidna konstrukcja czujnika przewodności ze zintegrowanym czujnikiem temperatury zapewnia wiarygodne wyniki.
- Ramię elektrody zapewniające wydajną pracę
- Ochrona krytycznych ustawień dzięki dwupoziomowemu zarządzaniu użytkownikami
- Wyświetlacz dostosowuje się do potrzeb użytkownika, aby zmaksymalizować czytelność
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description electrode, InLab® 731-ISM | description meter and electrode arm only | description electrode, InLab® 741-ISM | description electrode, InLab® expert Pro-ISM & InLab® 731-ISM |
| AC/DC input , universal plug set, 220 V / 240 V | AC/DC input , universal plug set, 220 V / 240 V | AC/DC input , universal plug set, 220 V / 240 V | AC/DC input 220 V / 240 V, , universal plug set |
| packaging pack of 1 kit | packaging pack of 1 kit | packaging pack of 1 kit | packaging pack of 1 kit |
| temperature measuring range -30-130 °C, resolution: 0.1 °C | temperature measuring range -30-130 °C, resolution: 0.1 °C | temperature measuring range -30-130 °C, resolution: 0.1 °C | temperature measuring range -30-130 °C, resolution: 0.1 °C |
| conductivity measuring range 0.001-2000 mS/cm, accuracy: ±0.5%, resolution: 0.001-2 | conductivity measuring range 0.001-2000 mS/cm, accuracy: 0.5%, resolution: 0.001-2 | conductivity measuring range 0.001-2000 mS/cm | conductivity measuring range 0.001-2000 mS/cm, accuracy: ±0.5%, resolution: 0.001-2 |
| feature electrode InLab® 731-ISM | feature - | feature electrode InLab® 741-ISM | feature electrode InLab® expert Pro-ISM & InLab® 731-ISM |
| manufacturer/tradename Mettler-Toledo 30671562 | manufacturer/tradename Mettler-Toledo 30671551 | manufacturer/tradename Mettler-Toledo 30671563 | manufacturer/tradename Mettler-Toledo 30671567 |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?