Przejdź do
MT30671568
Mettler Toledo SevenDirect SD23 Miernik pH / przewodności Zestaw Pure H2O
electrode, with InLab® Pure Pro-ISM & InLab® 741-ISM
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.61
UNSPSC Code:
41115603
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
AC/DC input
, universal plug set, 220 V / 240 V
feature
electrode with InLab® Pure Pro-ISM & InLab® 741-ISM
packaging
pack of 1 kit
manufacturer/tradename
Mettler-Toledo 30671568
conductivity measuring range
0.001-2000 mS/cm, accuracy: ±0.5%, resolution: 0.001-2
mV measuring range
-2,000.000-2,000.000 mV, resolution: 1; 0.1
pH measuring range
-2.000-20.000, accuracy: ±0.002, resolution: 0.1, resolution: 0.001, resolution: 0.01
temperature measuring range
-30-130 °C, resolution: 0.1 °C
General description
Opanowany w mgnieniu oka
Duży kolorowy ekran dotykowy zapewnia bezpośredni pomiar i łatwe wprowadzanie danych. Instrukcje prowadzą użytkownika przez proces kalibracji czujnika.
Śledzi Twoje rekordy
Urządzenie przechowuje dane, takie jak znacznik czasu, próbka i identyfikator czujnika przy każdym pomiarze i automatycznie drukuje lub eksportuje rekordy.
Wystarczająco wytrzymały
Zamknięta komora złączy i wymienna pokrywa chronią urządzenie przed kurzem i wyciekami, nawet z podłączonymi czujnikami (IP54 w użyciu).
Specjalistyczne czujniki do czystej wody
InLab Pure-Pro ISM i InLab 741-ISM to specjalistyczne czujniki do pomiarów pH, temperatury i przewodności w czystej wodzie. Zostały one specjalnie zaprojektowane, aby osiągnąć wysoką dokładność w tej trudnej próbce.
Ramię elektrody dla wydajnej pracy
Ramię elektrody EasyPlace ułatwia umieszczenie czujnika w próbce lub pojemniku buforowym. Dedykowane pozycje do czyszczenia i przechowywania ułatwiają prawidłową obsługę czujnika. Ruchy pionowe i poziome ułatwiają precyzyjne pozycjonowanie, nawet jedną ręką.
Chroń krytyczne ustawienia
Dwupoziomowe zarządzanie użytkownikami chroni najważniejsze ustawienia. Operatorzy zachowują elastyczność indywidualnego ustawiania preferencji, takich jak język i jasność ekranu.
Wyświetlacz dostosowuje się do Twoich potrzeb
Wyświetlaj szczegółowe informacje pomiarowe na jednym ekranie pomiarowym - lub skup się tylko na wyniku i zmaksymalizuj czytelność dzięki trybowi uFocus.
Dwa parametry w jednym urządzeniu
Mierz pH i przewodność za pomocą jednego urządzenia - jednocześnie lub osobno, zgodnie z wymaganiami aplikacji.
Application
Pomiar pH i przewodności
Features and Benefits
  • Duży kolorowy ekran dotykowy zapewnia bezpośredni pomiar i łatwe wprowadzanie danych.
  • Przyrząd przechowuje dane, takie jak znacznik czasu, próbka i identyfikator czujnika przy każdym pomiarze i automatycznie drukuje lub eksportuje rekordy.
  • Inteligentna konstrukcja i pokrywa chronią przyrząd przed kurzem i wyciekami
  • Połączenie specjalistycznych czujników pH, temperatury i przewodności sprawia, że doskonale nadają się do pomiarów w czystej wodzie.
  • Ramię elektrody zapewniające wydajną pracę
  • Ochrona krytycznych ustawień dzięki dwupoziomowemu zarządzaniu użytkownikami
  • Wyświetlacz dostosowuje się do potrzeb użytkownika, aby zmaksymalizować czytelność
  • Pomiar pH i przewodności za pomocą jednego urządzenia - jednocześnie lub oddzielnie.
Other Notes
Includes: Meter;Sensor; an efficient electrode arm; power supply; pH buffer sachets for initial calibration.
Legal Information
InLab is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MT30671553MT30671567MT30671562
description
electrode, with InLab® Pure Pro-ISM & InLab® 741-ISM
description
meter and electrode arm only
description
electrode, InLab® expert Pro-ISM & InLab® 731-ISM
description
electrode, InLab® 731-ISM
AC/DC input
220 V / 240 V, , universal plug set
AC/DC input
, universal plug set, 220 V / 240 V
AC/DC input
, universal plug set, 220 V / 240 V
AC/DC input
, universal plug set, 220 V / 240 V
packaging
pack of 1 kit
packaging
pack of 1 kit
packaging
pack of 1 kit
packaging
pack of 1 kit
temperature measuring range
-30-130 °C, resolution: 0.1 °C
temperature measuring range
-30-130 °C, accuracy: ±0.1 °C, resolution: 0.1 °C
temperature measuring range
-30-130 °C, resolution: 0.1 °C
temperature measuring range
-30-130 °C, resolution: 0.1 °C
conductivity measuring range
0.001-2000 mS/cm, accuracy: ±0.5%, resolution: 0.001-2
conductivity measuring range
0.001-2000 mS/cm, accuracy: 0.5%, resolution: 0.001-1.000
conductivity measuring range
0.001-2000 mS/cm, accuracy: ±0.5%, resolution: 0.001-2
conductivity measuring range
0.001-2000 mS/cm, accuracy: ±0.5%, resolution: 0.001-2
pH measuring range
-2.000-20.000, accuracy: ±0.002, resolution: 0.1, resolution: 0.01, resolution: 0.001
pH measuring range
resolution: 0.001, -2.000-20.000, accuracy: ±0.002, resolution: 0.1, resolution: 0.01
pH measuring range
-2.000-20.000, accuracy: ±0.002, resolution: 0.1, resolution: 0.01, resolution: 0.001
pH measuring range
-
mV measuring range
-2,000.000-2,000.000 mV, resolution: 1; 0.1
mV measuring range
-2,000.000-2,000.000 mV, accuracy: ±0.1, resolution: 1; 0.1
mV measuring range
-2,000.000-2,000.000 mV, resolution: 1; 0.1
mV measuring range
-
Tylko elementy zestawu
Numer produktu
Opis
  • Includes: Meter;Sensor; an efficient electrode arm; power supply; pH buffer sachets for initial calibration.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)