Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.78
UNSPSC Code:
41122500
Material:
polypropylene
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
polypropylene
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
MTC™ Bio C2086
General description
Stop-Pops™ Locking Clips, w/ breakaway lifting tabs for 1.5mL tubes, 100/pk
Prevent microtubes from popping open during use with this secure locking clip.
Prevent microtubes from popping open during use with this secure locking clip.
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
Stop-Pops is a trademark of MTC Bio
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for 1.5 mL tubes | description capacity 1.5 mL, sterile, assorted colors, pack of 500 ea (10 x bags 50 ea, single colour per pack) | description capacity 2.0 mL, sterile, clear, pack of 500 ea | description capacity 0.5 mL, sterile, clear, pack of 500 ea |
| material polypropylene | material assorted colors , polypropylene | material conical bottom , polypropylene , clear | material clear , conical bottom , polypropylene |
| packaging pack of 100 ea | packaging pack of 500 ea (10 x bags 50 ea, single colour per pack) | packaging pack of 500 ea | packaging pack of 500 ea |
| manufacturer/tradename MTC™ Bio C2086 | manufacturer/tradename MTC™ Bio C2000-50AST | manufacturer/tradename MTC™ Bio C2002 | manufacturer/tradename MTC™ Bio C2007 |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?