Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 349,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41121522
Manufacturer/tradename:
MTC™ Bio P8100
Capacity:
100 mL
Sterility:
sterile
349,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócsterility
sterile
packaging
pack of 100 ea (bulk bag)
manufacturer/tradename
MTC™ Bio P8100
capacity
100 mL
General description
Reservoir, 100ml non-sterile, bulk pack, 100/cs
Features and Benefits
- Graduated inner walls
- Micro-trough U-shaped bottoms
- Pouring spouts on all 4 corners
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description capacity 100 mL, sterile, pack of 100 ea (bulk bag) | description capacity 100 mL, sterile, pack of 200 ea (40 x bags 5 ea) | description capacity 100 mL, sterile, pack of 100 ea (individually wrapped) | description capacity 25 mL, sterile, pack of 100 ea (individually wrapped) |
| manufacturer/tradename MTC™ Bio P8100 | manufacturer/tradename MTC™ Bio P8100-5S | manufacturer/tradename MTC™ Bio P8100-1S | manufacturer/tradename MTC™ Bio P8025-1S |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| capacity 100 mL | capacity 100 mL | capacity 100 mL | capacity 25 mL |
| packaging pack of 100 ea (bulk bag) | packaging pack of 200 ea (40 x bags 5 ea) | packaging pack of 100 ea (individually wrapped) | packaging pack of 100 ea (individually wrapped) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MTC™ Bio Reservoir
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?