Przejdź do
MTOX1002
Komórki Caco-2 pozbawione BCRP
Human male colorectal tissue, adenocarcinoma
Synonim(y):
C2BBe1 Komórki BCRP (-/-/-/-)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9140,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
Biological source:
human male colorectal tissue (Source disease: adenocarcinoma)
9140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Komórki Caco-2 pozbawione BCRP, one vial
biological source
human male colorectal tissue (Source disease: adenocarcinoma)
Quality Segment
form
liquid
technique(s)
drug transporter assay: suitable, permeability assay: suitable
OMIM accession no.
application(s)
ADME/TOX
storage temp.
−196°C
Gene Information
human ... ABCG2(9429)
General description
Komórki C2BBe1, podklon komórek Caco-2, odpowiadają komórkom ATCC CRL-2102. Komórki C2BBe1 z nokautem BCRP to komórki nabłonkowe gruczolakoraka pochodzące od mężczyzny rasy kaukaskiej (w wieku 72 lat) z funkcjonalnym nokautem transportera wypływu ABCG2 (BCRP).
Features and Benefits
Komórki podklonu Caco-2 C2BBe1 są idealne do analizy transporterów, ponieważ wykazują ekspresję wielu transporterów, są pochodzenia ludzkiego i rosną w jednorodnej monowarstwie, która tworzy ścisłe połączenia niezbędne do analizy współczynnika wypływu. Inne korzyści obejmują:
  • Funkcjonalny nokaut genu BCRP eliminuje zależność od inhibitorów chemicznych w celu ustalenia, czy związek jest substratem BCRP.
  • Format fiolki umożliwia włączenie komórek nokautujących BCRP do standardowych protokołów transporterów leków.
  • Test na ludziach bez zakłóceń ze strony inhibitorów zwierzęcych
  • Przezwyciężenie ograniczeń RNAi i linii komórkowych knockdown, które wynikają z pozostałej funkcjonalności transportera
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MTOX1006MTOX1004MTOX1097
description
one vial
description
one vial
description
one vial
description
one vial
biological source
human male colorectal tissue (Source disease: adenocarcinoma)
biological source
human male colorectal tissue (Source disease: adenocarcinoma)
biological source
human male colorectal tissue (Source disease: adenocarcinoma)
biological source
human male colorectal tissue (Source Disease: colon adenocarcinoma )
technique(s)
permeability assay: suitable, drug transporter assay: suitable
technique(s)
drug transporter assay: suitable, permeability assay: suitable
technique(s)
drug transporter assay: suitable, permeability assay: suitable
technique(s)
drug transporter assay: suitable, permeability assay: suitable
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Gene Information
human ... ABCG2(9429)
Gene Information
human ... ABCC2(1244), ABCG2(9429)
Gene Information
human ... ABCB1(5243), ABCG2(9429)
Gene Information
human ... ABCC10(89845)
OMIM accession no.
603756
OMIM accession no.
603756, 601107
OMIM accession no.
171050, 603756
OMIM accession no.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Komórki Caco-2 pozbawione BCRP
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)