Przejdź do
MTOX1005
Komórki Caco-2 z podwójnym nokautem MDR1/MRP2
Human male colorectal tissue, adenocarcinoma
Synonim(y):
C2BBe1 Komórki MDR1/MRP2 (-/-/-,-/-/-/-)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9140,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
Biological source:
human male colorectal tissue (Source disease: adenocarcinoma)
9140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Komórki Caco-2 z podwójnym nokautem MDR1/MRP2, one vial
biological source
human male colorectal tissue (Source disease: adenocarcinoma)
Quality Segment
form
liquid
technique(s)
drug transporter assay: suitable, permeability assay: suitable
OMIM accession no.
application(s)
ADME/TOX
storage temp.
−196°C
Gene Information
General description
Komórki C2BBe1, podklon komórek Caco-2, odpowiadają komórkom ATCC CRL-2102. Komórki C2BBe1 z nokautem MDR1 i MRP2 to komórki nabłonkowe gruczolakoraka pochodzące od mężczyzny rasy kaukaskiej (w wieku 72 lat) z funkcjonalnym podwójnym nokautem transporterów wypływu ABCB1 i ABCC2 (MDR1/MRP2).
Features and Benefits
Komórki podklonu Caco-2 C2BBe1 są idealne do analizy transporterów, ponieważ wykazują ekspresję wielu transporterów, są pochodzenia ludzkiego i rosną w jednorodnej monowarstwie, która tworzy ścisłe połączenia niezbędne do analizy współczynnika wypływu. Inne korzyści obejmują:
  • Funkcjonalny podwójny nokaut genu MDR1 i genu MRP2 eliminuje zależność od inhibitorów chemicznych w celu ustalenia, czy związek jest substratem BCRP.
  • Format fiolki umożliwia włączenie komórek z nokautem MDR1 i MRP2 do standardowych protokołów transporterów leków.
  • Test na ludziach bez zakłóceń ze strony inhibitorów zwierzęcych
  • Przezwyciężenie ograniczeń linii komórkowych RNAi i knockdown, które wynikają z pozostałej funkcjonalności transportera
Disclaimer
This product is regulated in France when intended for scientific purposes, including import, export, and conservation activities (Articles L.1211-1, paragraph 2, and L.1243-4 of the French Public Health Code). The purchaser (i.e. end user) is required to obtain an import authorization from the France Ministry responsible for Research (as referenced in Article L.1245-5-1 II of the French Public Health Code) or a conservation authorization from the same ministry (as referenced in Article L.1243-4 of the French Public Health Code). By placing an order for this product, you confirm that you have obtained the appropriate import or conservation authorization for the product. For more information regarding the use of human biological samples for research purposes in France, please contact the relevant French authorities.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MTOX1003MTOX1001MTOX1004
description
one vial
description
one vial
description
one vial
description
one vial
technique(s)
permeability assay: suitable, drug transporter assay: suitable
technique(s)
permeability assay: suitable, drug transporter assay: suitable
technique(s)
drug transporter assay: suitable, permeability assay: suitable
technique(s)
permeability assay: suitable, drug transporter assay: suitable
biological source
human male colorectal tissue (Source disease: adenocarcinoma)
biological source
human male colorectal tissue (Source disease: adenocarcinoma)
biological source
human male colorectal tissue (Source disease: colon adenocarcinoma)
biological source
human male colorectal tissue (Source disease: adenocarcinoma)
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
Gene Information
human ... ABCB1(5243), ABCC2(1244)
Gene Information
human ... ABCC2(1244)
Gene Information
human ... ABCB1(5243)
Gene Information
human ... ABCB1(5243), ABCG2(9429)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
OMIM accession no.
601107, 171050
OMIM accession no.
601107
OMIM accession no.
171050
OMIM accession no.
171050, 603756
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)