Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 10 180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
10 180,00 zł
Nazwa produktu
Komórki Caco-2 pozbawione MRP4, one vial
biological source
human male colorectal tissue (source disease: colon adenocarcinoma)
Quality Segment
form
liquid
technique(s)
drug transporter assay: suitable, permeability assay: suitable
application(s)
ADME/TOX
storage temp.
−196°C
Gene Information
human ... ABCC4(10257)
General description
Application
Transporter Function in Caco-2 Cells with Targeted P-Glycoprotein, MRP2 and BCRP Gene Knockout Using Zinc Finger Nucleases
Comparison of Function and Relative Transporter Protein Concentrations in Caco-2 Cells with Single and Double Knockouts of the ABCB1, ABCG2, and ABCC2 Genes
Caco-2 Transporter Knockout Cell Based Assays.
Features and Benefits
- Funkcjonalny nokaut genu MRP4 eliminuje zależność od inhibitorów chemicznych w celu ustalenia, czy związek jest substratem MRP4.
- Format fiolki umożliwia włączenie komórek z nokautem MRP4 do standardowych protokołów transporterów leków.
- Test na ludziach bez zakłóceń ze strony inhibitorów zwierzęcych
- Przezwyciężenie ograniczeń linii komórkowych RNAi i knockdown, które wynikają z pozostałej funkcjonalności transportera
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description one vial | description one vial | description one vial | description one vial |
| technique(s) drug transporter assay: suitable, permeability assay: suitable | technique(s) permeability assay: suitable, drug transporter assay: suitable | technique(s) drug transporter assay: suitable, permeability assay: suitable | technique(s) permeability assay: suitable, drug transporter assay: suitable |
| storage temp. −196°C | storage temp. −196°C | storage temp. −196°C | storage temp. −196°C |
| Gene Information human ... ABCC4(10257) | Gene Information human ... ABCC10(89845) | Gene Information human ... ABCC1(4363) | Gene Information human ... ABCC5(10057) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) ADME/TOX | application(s) ADME/TOX | application(s) ADME/TOX | application(s) ADME/TOX |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?