Przejdź do
MTOX1097
MRP7 znokautowane komórki Caco-2
human male colorectal tissue (Source Disease: colon adenocarcinoma)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 180,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
eCl@ss:
32039090
Biological source:
human male colorectal tissue (Source Disease: colon adenocarcinoma )
10 180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
MRP7 znokautowane komórki Caco-2, one vial
biological source
human male colorectal tissue (Source Disease: colon adenocarcinoma )
Quality Segment
form
liquid
technique(s)
drug transporter assay: suitable, permeability assay: suitable
application(s)
ADME/TOX
storage temp.
−196°C
Gene Information
human ... ABCC10(89845)
General description
Komórki C2BBe1, podklon komórek Caco-2, odpowiadają komórkom ATCC CRL-2102. Komórki C2BBe1 z nokautem MRP6 to komórki nabłonkowe gruczolakoraka pochodzące od mężczyzny rasy kaukaskiej (w wieku 72 lat) z funkcjonalnym nokautem transportera wypływu ABCC10 (MRP6).
Features and Benefits
Komórki podklonu Caco-2 C2BBe1 są idealne do analizy transporterów, ponieważ wykazują ekspresję wielu transporterów, są pochodzenia ludzkiego i rosną w jednorodnej monowarstwie, która tworzy ścisłe połączenia niezbędne do analizy współczynnika wypływu. Inne korzyści obejmują:
  • Funkcjonalny nokaut genu MRP6 eliminuje zależność od inhibitorów chemicznych w celu ustalenia, czy związek jest substratem MRP6.
  • Format fiolki umożliwia włączenie komórek z nokautem MRP6 do standardowych protokołów transporterów leków.
  • Test na ludziach bez zakłóceń ze strony inhibitorów zwierzęcych
  • Przezwyciężenie ograniczeń RNAi i linii komórkowych knockdown, które wynikają z pozostałej funkcjonalności transportera
Disclaimer
This product is regulated in France when intended for scientific purposes, including import, export, and conservation activities (Articles L.1211-1, paragraph 2, and L.1243-4 of the French Public Health Code). The purchaser (i.e. end user) is required to obtain an import authorization from the France Ministry responsible for Research (as referenced in Article L.1245-5-1 II of the French Public Health Code) or a conservation authorization from the same ministry (as referenced in Article L.1243-4 of the French Public Health Code). By placing an order for this product, you confirm that you have obtained the appropriate import or conservation authorization for the product. For more information regarding the use of human biological samples for research purposes in France, please contact the relevant French authorities.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MTOX1003MTOX1001MTOX1092
description
one vial
description
one vial
description
one vial
description
one vial
technique(s)
drug transporter assay: suitable, permeability assay: suitable
technique(s)
permeability assay: suitable, drug transporter assay: suitable
technique(s)
drug transporter assay: suitable, permeability assay: suitable
technique(s)
permeability assay: suitable, drug transporter assay: suitable
biological source
human male colorectal tissue (Source Disease: colon adenocarcinoma )
biological source
human male colorectal tissue (Source disease: adenocarcinoma)
biological source
human male colorectal tissue (Source disease: colon adenocarcinoma)
biological source
human male colorectal tissue (Source Disease: colon adenocarcinoma)
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Gene Information
human ... ABCC10(89845)
Gene Information
human ... ABCC2(1244)
Gene Information
human ... ABCB1(5243)
Gene Information
human ... ABCC1(4363)
application(s)
ADME/TOX
application(s)
ADME/TOX
application(s)
-
application(s)
ADME/TOX
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)