Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1100,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2460,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 18 560,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32160702
Form:
dry powder
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in Pichia pastoris
1100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human
recombinant
expressed in Pichia pastoris
form
dry powder
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... CYP2B6(1555)
Biochem/physiol Actions
CYP2B6, koduje członka nadrodziny enzymów cytochromu P450. Białka cytochromu P450 są monooksygenazami, które katalizują wiele reakcji związanych z metabolizmem leków i syntezą cholesterolu, steroidów i innych lipidów. Białko to lokalizuje się w retikulum endoplazmatycznym, a jego ekspresja jest indukowana przez fenobarbital. Wiadomo, że enzym ten metabolizuje niektóre ksenobiotyki, takie jak leki przeciwnowotworowe cyklofosfamid i ifosfamid. Opisano warianty transkryptu dla tego genu; jednak nie rozstrzygnięto, czy transkrypty te są w rzeczywistości wytwarzane przez ten gen, czy przez blisko spokrewniony pseudogen, CYP2B7. Zarówno gen, jak i pseudogen znajdują się w środku pseudogenu CYP2A znalezionego w dużym skupisku genów cytochromu P450 z podrodzin CYP2A, CYP2B i CYP2F na chromosomie 19q.
Cytochrom P450 to heterogeniczna rodzina izozymów, których podstawową funkcją jest utlenianie małych cząsteczek, zarówno w ramach metabolizmu pośredniego (np. kwasów tłuszczowych), jak i detoksykacji związków egzogennych (leków lub toksyn). Niektóre izoformy mają wąską specyficzność substratową, podczas gdy inne są zróżnicowane.
Features and Benefits
CypExpress 2B6 to permeabilizowany i stabilizowany suszony preparat drożdżowy w proszku zawierający ludzki CYP2B6 o pełnej długości, niezmodyfikowany i rekombinowaną ludzką oksydoreduktazę NADPH. Korzystając z zastrzeżonych procesów, CypExpress ulega ekspresji w drożdżach Pichia. Po optymalnej ekspresji komórki są inaktywowane, permeabilizowane i suszone do postaci drobnego proszku. CypExpress zachowuje mechanizmy komórkowe, aby zapewnić enzymom P450 energię i kofaktory do dalszego funkcjonowania przez długie eksperymenty i może generować większe ilości metabolitów niż mikrosomy ssaków lub inne genetycznie zmodyfikowane systemy ekspresji. jest przeznaczony do szybkiego badania przesiewowego metabolitów leków i do skalowania generowania metabolitów.
Legal Information
CypExpress is a trademark of Oxford Biomedical Research
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| recombinant expressed in Pichia pastoris | recombinant expressed in Pichia pastoris | recombinant expressed in Pichia pastoris | recombinant expressed in Pichia pastoris |
| form dry powder | form dry powder | form dry powder | form dry powder |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
| Gene Information human ... CYP2B6(1555) | Gene Information human ... CYP1A2(1544) | Gene Information human ... CYP2C19(1557) | Gene Information human ... CYP2C9(1559) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?