Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1120,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2520,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 18 930,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106200
EC Number:
232-387-9
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160703
Form:
dry powder
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in Pichia pastoris
1120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human
recombinant
expressed in Pichia pastoris
form
dry powder
UniProt accession no.
application(s)
cell analysis
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... CYP2D6(1565)
Application
Poster: A Novel, Robust Recombinant Human P450 Biocatalytic System
Poster: Evaluation of Dry Powder Preparations of Permeabilized
Pichia pastoris Cells Expressing Human Cytochrome P450 2D6 Enzyme (CYP2D6) for Drug Metabolite Generation
Poster: Facile Scale-up Biocatalytic Production of P-450 Metabolites Using a Novel Recombinant Human Catalytic System
Poster: Multi-Cycle Production of Metabolites with human P450 systems
Poster: Rapid identifcation and production of metabolites using CypExpress™ 2D6m 3A4 and 2C9
Poster: Rapid identifcation and production of metabolites using stabilized dried powder (SDP) of human cytochrome P450S (hCYPS) 2D6, 3A4, and 2C9 engineered in yeast
Poster: Utilizing a Novel Biocatalytic Human P450 System for the Multi - Cycle Production of Metabolites (Wykorzystanie nowego biokatalitycznego ludzkiego systemu P450 do wielocyklicznej produkcji metabolitów)
Poster: Evaluation of Dry Powder Preparations of Permeabilized
Pichia pastoris Cells Expressing Human Cytochrome P450 2D6 Enzyme (CYP2D6) for Drug Metabolite Generation
Poster: Facile Scale-up Biocatalytic Production of P-450 Metabolites Using a Novel Recombinant Human Catalytic System
Poster: Multi-Cycle Production of Metabolites with human P450 systems
Poster: Rapid identifcation and production of metabolites using CypExpress™ 2D6m 3A4 and 2C9
Poster: Rapid identifcation and production of metabolites using stabilized dried powder (SDP) of human cytochrome P450S (hCYPS) 2D6, 3A4, and 2C9 engineered in yeast
Poster: Utilizing a Novel Biocatalytic Human P450 System for the Multi - Cycle Production of Metabolites (Wykorzystanie nowego biokatalitycznego ludzkiego systemu P450 do wielocyklicznej produkcji metabolitów)
Biochem/physiol Actions
Cytochrom P450 to heterogeniczna rodzina izozymów, których podstawową funkcją jest utlenianie małych cząsteczek, zarówno w ramach metabolizmu pośredniego (np. kwasów tłuszczowych), jak i detoksykacji związków egzogennych (leków lub toksyn). Niektóre izoformy mają wąską specyficzność substratową, podczas gdy inne są zróżnicowane.
Enzymy cytochromu P450 to monooksygenazy zawierające hem, które występują głównie w wątrobie ssaków. Katalizują one oksydacyjny metabolizm ksenobiotyków. Metabolizm ten jest początkowym etapem biotransformacji i eliminacji z organizmu wielu różnych leków i zanieczyszczeń środowiska. Chinidyna jest inhibitorem, natomiast nie jest znany skuteczny induktor tego enzymu. Izozym CYP2D6 jest głównym szlakiem konwersji in vivo dekstrometorfanu do dekstrofanu poprzez O-demetylację.
Features and Benefits
CypExpress™ 2D6 to permeabilizowany i stabilizowany suszony preparat drożdżowy w proszku zawierający ludzki CYP 2D6 o pełnej długości, niezmodyfikowany i rekombinowaną ludzką oksydoreduktazę NADPH. Korzystając z zastrzeżonych procesów, CypExpress™ ulega ekspresji w drożdżach Pichia. Po optymalnej ekspresji komórki są inaktywowane, permeabilizowane i suszone do postaci drobnego proszku. CypExpress™ zachowuje mechanizmy komórkowe, aby zapewnić enzymom P450 energię i kofaktory do dalszego funkcjonowania przez długie eksperymenty i może generować większe ilości metabolitów niż mikrosomy ssaków lub inne genetycznie zmodyfikowane systemy ekspresji. Jest przeznaczony do szybkiego badania przesiewowego metabolitów leków i do skalowania generowania metabolitów.
Physical form
Jasnożółty, bardzo drobny proszek
Preparation Note
Na protokół/zmienną
Other Notes
Mieszanina reakcyjna zawierająca 1 mM dekstrometorfanu i 100 mg/ml CypExpress™ 2D6 wytworzy 268,8 μM dekstrometorfanu w ciągu 4 godzin w temperaturze 30°C w opisanych warunkach.
Legal Information
6538 is a trademark of American Type Culture Collection
CypExpress is a trademark of Oxford Biomedical Research
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| recombinant expressed in Pichia pastoris | recombinant expressed in Pichia pastoris | recombinant expressed in Pichia pastoris | recombinant expressed in Pichia pastoris |
| form dry powder | form dry powder | form dry powder | form dry powder |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
| Gene Information human ... CYP2D6(1565) | Gene Information human ... CYP2C19(1557) | Gene Information - | Gene Information - |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?