Przejdź do
N0507
Ninhydrin spray reagent
0.2% in ethanol
Synonim(y):
Ninhydrin solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.14
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
concentration
0.2% in ethanol
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1(O)C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C9H6O4/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9(7,12)13/h1-4,12-13H
InChI key
FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
Application
amino acids, amines and amino sugars.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)