Przejdź do
N0766
Nile Blue A
Dye content, ≥75%, certified by the Biological Stain Commission, powder
Synonim(y):
Basic Blue 12, Nile blue sulfate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
306,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
819,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
2C20H20N3O · SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
732.85
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
222-832-5
MDL number:
Colour Index Number:
51180
306,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Nile Blue A, certified by the BSC
agency
certified by the BSC
Quality Segment
form
powder
composition
Dye content, ≥75%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
dark green
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[O-]S([O-])(=O)=O.CC\[N+](CC)=C1/C=CC2=Nc3c(OC2=C1)cc(N)c4ccccc34.CC\[N+](CC)=C5/C=CC6=Nc7c(OC6=C5)cc(N)c8ccccc78
InChI
1S/2C20H19N3O.H2O4S/c2*1-3-23(4-2)13-9-10-17-18(11-13)24-19-12-16(21)14-7-5-6-8-15(14)20(19)22-17;1-5(2,3)4/h2*5-12,21H,3-4H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
QIRDPEPUXNCOLD-UHFFFAOYSA-N
Application
Nile Blue A has been used for the staining of eggs before transferring them to the hosts. It has been used for the staining of cells.
Certified for use in Lillie and Fullmer method for staining and discriminating between melanins and lipofuscins in paraffin sections of animal tissue; Lillie and Fuller method for fatty acids/lipids using frozen sections of fatty liver and avocado.
Features and Benefits
Used in the preparation of an amperometric glucose sensor.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N5632222550
description
certified by the BSC
description
Dye content ≥75 %
description
Dye content 85 %
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
color
dark green
color
-
color
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
H2O: 1 mg/mL, blue
solubility
water: 1 mg/mL, opaque, blue to very deep blue
form
powder
form
powder
form
powder
composition
Dye content, ≥75%
composition
Dye content, ≥75%
composition
Dye content, 85%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nile Blue A
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is there a difference in the molecular formula of Nile Blue A?
    1 answer
    1. Nile Blue A is available in various forms or salts, such as sulfate, perchlorate, or chloride. Suggestion is to use the chloride form in a similar manner to the sulfate form and make adjustments based on the staining results.