Przejdź do
N0877
4-Nitrophenyl α-D-galactopyranoside
α-glucosidase substrate, chromogenic, ≥99% (TLC), powder
Synonim(y):
p-Nitrophenyl α-D-galactopyranoside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
294,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
349,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
659,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1010,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3280,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H15NO8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
301.25
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
231-343-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
92214
eCl@ss:
32160702
294,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
4-Nitrophenyl α-D-galactopyranoside, α-galactosidase substrate
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
solubility
methanol: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-3-1-6(2-4-7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9+,10+,11-,12+/m1/s1
InChI key
IFBHRQDFSNCLOZ-IIRVCBMXSA-N
Application
4-Nitrophenyl α-D-galactopyranoside has been used as a substrate to determine α-galactosidase activity.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1655596317
description
α-galactosidase substrate
description
≥98.0% (HPLC)
description
≥98.0% (HPLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
solubility
methanol: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)