Przejdź do
N115
Naltrindole hydrochloride
≥97.5% (HPLC), solid, δ-opioid receptor antagonist
Synonim(y):
NTI hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
722,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
947,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3230,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H26N2O3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
450.96
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
722,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Naltrindole hydrochloride, solid
form
solid
Quality Segment
storage condition
desiccated
color
off-white
solubility
methanol: 4.5 mg/mL, H2O: 8 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].Oc1ccc2C[C@H]3N(CC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)c6[nH]c7ccccc7c6C[C@@]35O)CC8CC8
InChI
1S/C26H26N2O3.ClH/c29-19-8-7-15-11-20-26(30)12-17-16-3-1-2-4-18(16)27-22(17)24-25(26,21(15)23(19)31-24)9-10-28(20)13-14-5-6-14;/h1-4,7-8,14,20,24,27,29-30H,5-6,9-13H2;1H/t20-,24+,25+,26-;/m1./s1
InChI key
KNJKRQXCFJCQHC-IDRHMUJXSA-N
Gene Information
human ... OPRD1(4985)
Biochem/physiol Actions
Highly selective, non-peptide δ-opioid receptor antagonist that crosses the blood-brain barrier.
Features and Benefits
This compound is featured on the Opioid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
213950
description
solid
description
97%
form
solid
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
H2O: 8 mg/mL, methanol: 4.5 mg/mL
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
color
off-white
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)