Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 407,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 725,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1360,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4110,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H15NO8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
301.25
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
221-584-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
92213
eCl@ss:
32160703
407,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
4-Nitrophenyl β-D-galactopyranoside, ≥98% (enzymatic)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC), ≥98% (enzymatic)
form
powder
solubility
water: 10 mg/mL, clear, colorless to very faintly green
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-3-1-6(2-4-7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9+,10+,11-,12-/m1/s1
InChI key
IFBHRQDFSNCLOZ-YBXAARCKSA-N
Application
4-Nitrophenyl β-D-galactopyranoside has been used:
- as a substrate to assess the activity of glycosaminoglycan (GAG)-degrading enzymes
- as a substrate to study the kinetic properties of recombinant Leuconostoc mesenteroides glycosidase (BgLm1) and determine β-glucosidase activity
- to prepare substrate solution in a modified universal buffer
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?