Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1040,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1860,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3170,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6640,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H15NO8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
301.25
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
252-633-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1436646
1040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
4-Nitrophenyl β-D-mannopyranoside, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
solubility
water: 10 mg/mL, clear, colorless to very faintly green
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-3-1-6(2-4-7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9-,10+,11+,12-/m1/s1
InChI key
IFBHRQDFSNCLOZ-LDMBFOFVSA-N
Application
4-Nitrophenyl β-D-mannopyranoside has been used:
- as a substrate to analyze the action mechanism of Pyrococcus furiosus thermostable glycosidase (PFTG) and kinetic parameters by isothermal titration calorimetry (ITC)
- as a substrate for GH1-glucosidase (EaBgl1A) enzyme
- as a substrate for screening cucumber enzymes
Biochem/physiol Actions
4-Nitrophenyl β-D-mannopyranoside or p-Nitrophenyl-β-D-mannopyranoside is a substrate for determining the activity of β-D-mannopyranosidase, an enzyme required to study about glycoproteins structural details.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% | description 95% | description ≥98% (GC) |
| assay ≥98% | assay 95% | assay ≥98% (GC) |
| solubility water: 10 mg/mL, clear, colorless to very faintly green | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form solid | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?