Przejdź do
N1377
4-Nitrophenyl α-D-glucopyranoside
chromogenic, ≥99%, powder or crystals
Synonim(y):
p-Nitrophenyl α-D-glucopyranoside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
554,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1290,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5120,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H15NO8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
301.25
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
223-189-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
92212
554,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
4-Nitrophenyl α-D-glucopyranoside, ≥99%
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder or crystals
solubility
methanol: 20 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to greenish-yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-3-1-6(2-4-7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI key
IFBHRQDFSNCLOZ-ZIQFBCGOSA-N
Application
4-Nitrophenyl ǥ-D-glucopyranoside has been used as a substrate in an ǥ-glucosidase inhibition assay.
Biochem/physiol Actions
4-Nitrophenyl ǥ-D-glucopyranoside serves as a substrate for glycosidases. Upon cleavage, the substrate is converted to a yellow-colored product.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
487506M937666940
description
≥99%
description
Chromogenic substrate for α-glucosidase.
description
≥99% (GC)
description
suitable for microbiology, ≥99.0%
assay
≥99%
assay
-
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.0%, ≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
solubility
methanol: 20 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to greenish-yellow
solubility
water: 10 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder or crystals
form
solid
form
solid
form
crystalline powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How is 4-Nitrophenyl α-D-glucopyranoside, Product N1377, used?
    1 answer
    1. 4-Nitrophenyl α-D-glucopyranoside is used as a substrate for the assay of α-glucosidase.  A stock solution of 4 mM is prepared in deionized water.  Upon the enzymatic hydrolysis of this substrate, 4-nitrophenol is produced.  The molar extinction coefficient of 4-nitrophenol in 0.01 M NaOH (pH 10.2) is approximately 18,380 at 400 nm.
      Helpful?
  2. What is the melting point and specific rotation for 4-Nitrophenyl α-D-glucopyranoside, Product N1377?
    1 answer
    1. The melting point range from our MSDS is 209-213 °C.  The optical rotation is lot specific, and can be found on the Certificate of Analysis at our website.
      Helpful?
  3. What is the solubility of 4-Nitrophenyl α-D-glucopyranoside, Product N1377?
    1 answer
    1. We test the solubility of 4-Nitrophenyl α-D-glucopyranoside at 20 mg/mL in methanol.  When 4-Nitrophenyl α-D-glucopyranoside is used as a substrate for α-glucosidase, a 4 mM stock solution is made in water.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.