Przejdź do
N151
Nisoxetine hydrochloride
≥98% (HPLC), Norepinephrine reuptake inhibitor, solid
Synonim(y):
(±)-γ-(2-Methoxyphenoxy)-N-methyl-benzenepropanamine hydrochloride, LY-94,939
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1710,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5130,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H21NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
307.82
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
1710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Nisoxetine hydrochloride, solid, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 20 mg/mL, ethanol: 50 mg/mL
SMILES string
Cl[H].CNCCC(Oc1ccccc1OC)c2ccccc2
InChI
1S/C17H21NO2.ClH/c1-18-13-12-15(14-8-4-3-5-9-14)20-17-11-7-6-10-16(17)19-2;/h3-11,15,18H,12-13H2,1-2H3;1H
InChI key
LCEURBZEQJZUPV-UHFFFAOYSA-N
Application
Nisoxetine has been used as a norepinephrine transport (NET) blocker in autoradiography studies. It has also been used as a NET blocker to study its effects on perivascular adipose tissue.
Biochem/physiol Actions
Nisoxetine is a selective and potent noradrenaline reuptake inhibitor. It has a high affinity towards the noradrenaline transporter. Nisoxetine possesses antidepressant activity.
Features and Benefits
This compound is featured on the Biogenic Amine Transporters page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
FLUH99C74C7F
description
solid, ≥98% (HPLC)
description
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
solid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
solubility
ethanol: 50 mg/mL, H2O: 20 mg/mL
solubility
-
color
white to beige
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)