Przejdź do
N170
NS 1619
powder
Synonim(y):
1,3-Dihydro-1-[2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)-2H-benzimidazol-2-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
817,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2760,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H8F6N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
362.23
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
817,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
color
white
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.47 mg/mL, ethanol: 26.6 mg/mL, 0.1 M NaOH: 5.2 mg/mL, DMSO: 5.3 mg/mL, H2O: insoluble
SMILES string
Oc1ccc(cc1N2C(=O)Nc3cc(ccc23)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C15H8F6N2O2/c16-14(17,18)7-1-3-10-9(5-7)22-13(25)23(10)11-6-8(15(19,20)21)2-4-12(11)24/h1-6,24H,(H,22,25)
InChI key
YLFMCMWKHSDUCT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
mouse ... Kcnma1(16531)
rat ... Kcnma1(83731)
Application
NS 1619 has been used as calcium-activated potassium channels (BK)-activator: to study its vaso-relaxing effects on the thoracic aortic rings from mice, to evaluate its effects on the sarco-/endoplasmic reticulum Ca2+-ATPase (SERCA) activity from skeletal muscles, to determine its effects on the expression of caveolin-1 protein in mice brain tumor microvascular endothelial cells
Biochem/physiol Actions
NS 1619 is a selective large conductance Ca2+-activated K+-channel activator. The compound is known for its vasodilating and anti-proliferative properties. It is studied that NS 1619 can protect cardiac muscle against ischemia and reperfusion injury.
NS-1619 can promote the formation of mitochondrial reactive oxygen species (ROS) in cardiac myocytes. It enhances the formation of ROS in cultured brain slices. NS-1619 has the ability to enhance HO-1 activity in wild-type (WT) animals.
Disclaimer
Photosensitive
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)