Przejdź do
N194
NS-398
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
N-[2-(Cyclohexyloxy)-4-nitrophenyl]methanesulfonamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1240,00 zł
1054,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3760,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H18N2O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
314.36
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
1054,00 zł
Cena katalogowa1240,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
off-white
mp
127-128 °C
solubility
DMSO: >5 mg/mL, H2O: insoluble
SMILES string
CS(=O)(=O)Nc1ccc(cc1OC2CCCCC2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H18N2O5S/c1-21(18,19)14-12-8-7-10(15(16)17)9-13(12)20-11-5-3-2-4-6-11/h7-9,11,14H,2-6H2,1H3
InChI key
KTDZCOWXCWUPEO-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
NS-398 has been used as a cyclooxygenase-2 (COX2) inhibitor to study its effects on:
  • the cardiac rate in zebrafish embryos
  • apoptosis and hypoxia/reoxygenation in rat cardiomyocytes
  • the lipopolysaccharide (LPS) induced anorexia in rats
Biochem/physiol Actions
NS-398 belongs to the non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) family. It exhibits anti-inflammatory, analgesic, and anti-pyretic properties.
Selective cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitor.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
349254N8280284785
description
≥98% (HPLC), solid
description
A cell-permeable selective inhibitor of COX-2 in vitro.
description
-
description
98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
98%
form
solid
form
solid
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
H2O: insoluble, DMSO: >5 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL
solubility
-
solubility
-
color
off-white
color
pale yellow
color
white to off-white
color
-
mp
127-128 °C
mp
-
mp
152-154 °C (lit.)
mp
152-154 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under NS-398
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)