Przejdź do
N2127
4-Nitrophenyl α-D-mannopyranoside
α-mannosidase substrate, chromogenic, ≥98% (TLC), powder
Synonim(y):
4-Nitrophenyl a-D-mannopyranoside, 4-Nitrophenyl alpha-D-mannopyranoside, pNP-alpha-D-Man, pNPalphaMan
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
332,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
480,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
924,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1980,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2950,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
15 080,00 zł
12 818,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H15NO8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
301.25
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
233-776-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
92210
eCl@ss:
32150313
332,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
4-Nitrophenyl α-D-mannopyranoside, α-mannosidase substrate
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
DMF: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-3-1-6(2-4-7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9-,10+,11+,12+/m1/s1
InChI key
IFBHRQDFSNCLOZ-GCHJQGSQSA-N
General description
4-Nitrophenyl α-D-mannopyranoside is a chromogenic substrate for α-mannosidase.
Application
4-Nitrophenyl α-D-mannopyranoside has been used as a substrate for α-mannosidase in hydrolase activity assay.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)