Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2100,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2100,00 zł
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
buffered aqueous solution
specific activity
≥4.0 units/mg protein
mol wt
130 kDa (homodimer), 130 kDa (subunit, homodimer)
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
mouse ... Nos2(18126)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution | description IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution | description clone NOS-IN, ascites fluid | description clone NOS-IN, purified from hybridoma cell culture |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant - | recombinant - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form - | form buffered aqueous solution |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| Gene Information mouse ... Nos2(18126) | Gene Information mouse ... Nos2(18126) | Gene Information human ... NOS2(4843) | Gene Information mouse ... Nos2(18126) |
| mol wt 130 kDa (subunit, homodimer), 130 kDa (homodimer) | mol wt antigen 130 kDa | mol wt antigen 130 kDa | mol wt ~130 kDa |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?