Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1250,00 zł |
10 x 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1560,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1250,00 zł
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
NaHCO3: no
L-glutamine: 0.13573 g/L
glucose: 1.0 g/L
phenol red: 0.02 g/L
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description With L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture | description With sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture | description NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA. | description NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA. 88102702, mouse connective tissue, Fibroblast |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| form powder | form liquid | form - | form - |
| components NaHCO3: no | components glucose: 1.0 g/L | components - | components - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −196°C | storage temp. −196°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
classic media, classical media, FBS, Mouse L-cell culture | NCTC 109 medium for laboratory cell growth, NCTC 109 medium cell culture 500mL, chemically defined NCTC 109 medium for mammalian cells, L929 mouse cell culture medium NCTC 109, Sigma-Aldrich NCTC 109 medium catalog, mouse L929 cell cultue medium, carcinoma cell line establishment, NCTC 109 medium for cell culture, NCTC 109 medium for mammalian cell lines, serum free NCTC 109 medium for mouse cells, NCTC 109 medium 1L, NCTC 109 tissue culture media Sigma-Aldrich, L929 cell line culture NCTC 109 medium, NCTC 109 medium 100mL sterile, NCTC 109 medium with ʟ-glutamine supplement | - | NCTC clone 929 mammalian cell culture, NCTC clone 929 for neoplastic transformation studies, NCTC clone 929 for morphological studies, NCTC clone 929 cell line, NCTC clone 929 from parental strain L, NCTC clone 929 for research, NCTC clone 929 for laboratories, NCTC clone 929 in virus studies, immortalized NCTC clone 929 cell line, NCTC clone 929 cell line for toxicologic studies, NCTC clone 929 for immunologic research, NCTC clone 929 for radiation studies, C3H/An NCTC clone 929 for cell culture, NCTC clone 929 for metabolic enzyme research, NCTC clone 929 for biochemical studies |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
50-14-6 + 10035-04-8 + 67-48-1 + 150-13-0
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?