Przejdź do
N3518
NZ Amine® Broth
Lambda bacteriophage growth medium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
622,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
940,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
12352116
eCl@ss:
32160607
622,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Segment
sterility
non-sterile
form
powder
composition
MgSO4, 1 g/L , NaCl, 5 g/L , Tryptone, 10 g/L
pH
6.3-7.2(1.6% solution)
application(s)
food and beverages
storage temp.
room temp
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
General description
NZ Amine is a growth medium used for the cultivation of lambda bacteriophage. This nutrient-rich broth contains peptides, amino acids, and water-soluble vitamins in a low-salt formulation.
Application
Suitable for non-selective cultivation of lambda bacteriophage.
Features and Benefits
NZ Amine powder provides:
  • Standard formulation
  • Convenient package sizes
  • Easy scale-up using larger package sizes
  • A budget-friendly alternative to liquid
Preparation Note
1. Suspend 15.94 g in 1 L of distilled water.
2. Autoclave for 15 minutes at 121°C.
Stir to suspend 16 g powder in 1L water. Autoclave for 15 minutes at 121°C to sterilize. Allow to cool before making additions, such as antibiotics (if desired).
Legal Information
N-Z-Amine is a registered trademark of Kerry Group
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N3643L3522L3397
description
Lambda bacteriophage growth medium
description
Powder microbial growth medium
description
Highly-referenced nutrient-rich microbial growth powder medium, suitable for regular E.coli culture
description
Powder microbial growth medium
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
suitability
nonselective for coliforms, nonselective for Escherichia coli
suitability
nonselective for coliforms, nonselective for Escherichia coli
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms, suitable for molecular biology
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
composition
MgSO4, 1 g/L , Tryptone, 10 g/L , NaCl, 5 g/L
composition
Tryptone, 10 g/L , Yeast extract, 5 g/L , MgSO4, 0.98 g/L , Casamino Acids, 1 g/L , NaCL, 5 g/L
composition
Tryptone, 10 g/L , Yeast Extract, 5 g/L , NaCl, 10 g/L
composition
Yeast Extract, 5 g/L , NaCl, 0.5 g/L , Tryptone, 10 g/L
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
pH
6.3-7.2(1.6% solution)
pH
6.8-7.2(2.2% solution)
pH
6.8-7.2(2.5% solution)
pH
-
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)