Przejdź do
N3536
Bufor reakcyjny neuraminidazy 5X
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32150313
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
Application
Neuraminidaza jest enzymem hydrolazy glikozydowej, który bierze udział w rozprzestrzenianiu się wirusa grypy. Jest ona wykorzystywana do badania potencjalnych leków, takich jak inhibitory neuraminidazy, stosowanych w leczeniu grypy. Mutacje neuraminidazy są badane pod kątem ich wpływu na oporność na leki przeciw grypie .
Biochem/physiol Actions
Neuraminidaza rozszczepia wiązania glikozydowe kwasów neuraminowych. Neuraminidaza pomaga w rozprzestrzenianiu się wirusa grypy w wydzielinach śluzowych dróg oddechowych. Zapobiega również samoagregacji wirionów .
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB2702256SAB3501203SAB3501250
description
-
description
clone GT288, affinity isolated antibody
description
affinity isolated antibody
description
affinity isolated antibody
form
liquid
form
buffered aqueous solution
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)