Przejdź do
N3877
Potassium 4-nitrophenyl sulfate
sulfatase substrate, chromogenic, ≥98% (TLC), powder
Synonim(y):
4-Nitrophenyl sulfate potassium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
342,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
457,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1670,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NO2C6H4OSO2OK
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.26
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
228-288-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3786392
342,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Potassium 4-nitrophenyl sulfate, sulfatase substrate
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mp
246-250 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly greenish-yellow (to Very Light Yellow)
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[K+].[O-][N+](=O)c1ccc(OS([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C6H5NO6S.K/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;/h1-4H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
BITVAZYUWRLLCN-UHFFFAOYSA-M
General description
Chromogenic sulfatase substrate.
Application
Potassium 4-nitrophenyl sulfate has been used:
  • as a substrate to measure arylsulfatase activity in cell-free coelomic fluid
  • as a substrate for p-nitrophenyl glycoside-based enzyme assay
  • to inhibit arylsulfatase
  • as an inorganic analog of organic aryl ester sulphate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)