Przejdź do
N5023
Nordihydroguaiaretic acid
≥90% (HPLC), from Larrea divaricata (creosote bush)
Synonim(y):
1,4-Bis(3,4-dihydroxyphenyl)-2,3-dimethylbutane, 4,4′-(2,3-Dimethyltetramethylene)dipyrocatechol, Masoprocol, NDGA
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[-CH(CH3)CH2C6H3-1,2-(OH)2]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.36
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-903-0
Beilstein/REAXYS Number:
2056826
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
crystalline
biological source
Larrea divaricata (creosote bush)
assay
≥90% (HPLC)
form
crystalline
mp
184-186 °C (lit.)
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
SMILES string
CC(Cc1ccc(O)c(O)c1)C(C)Cc2ccc(O)c(O)c2
InChI
1S/C18H22O4/c1-11(7-13-3-5-15(19)17(21)9-13)12(2)8-14-4-6-16(20)18(22)10-14/h3-6,9-12,19-22H,7-8H2,1-2H3
InChI key
HCZKYJDFEPMADG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Lipoxygenase inhibitor; polyphenol-bearing o-dihydroxy (catechol) structure.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nordihydroguaiaretic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)