Przejdź do
N5386
Nuclease micrococcal from Staphylococcus aureus
100-300 units/mg protein
Synonim(y):
Endonuclease micrococcal, MNase, Micrococcal endonuclease
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
851,00 zł
200 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2110,00 zł
500 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4200,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-748-0
MDL number:
Numer WE:
Specific activity:
100-300 units/mg protein
Biological source:
Staphylococcus aureus
851,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Staphylococcus aureus
Quality Segment
form
powder
specific activity
100-300 units/mg protein
composition
Protein, ≥40% E1%/280 (, Balance primarily sodium acetate)
technique(s)
DNA extraction: suitable, DNA purification: suitable
input
bacteria and yeast sample(s)
suitability
suitable for molecular biology
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
Gene Information
Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50 ... nuc(1120790)
Application
Micrococcal Nuclease can be used for the digestion of chromatin to identify the location of nucleosomes.
Nuclease micrococcal from Staphylococcus aureus has been used in a study to monitor hybridization reactions with DNA. It has also been used in a study to investigate the optimal conditions for assay of staphylococcal nuclease.
Biochem/physiol Actions
Hydrolyzes 5′-phosphodiester bonds of DNA.
Other Notes
Note: One μmolar unit = approx. 85 A260 units, where an A260 unit is equivalent to a ΔA260 of 1.0 in 30 min at pH 8.8 at 37 °C in a 3.55 mL reaction volume. Light path = 1 cm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N3755539202
description
100-300 units/mg protein
description
100-300 units/mg protein
description
-
technique(s)
DNA purification: suitable, DNA extraction: suitable
technique(s)
DNA purification: suitable
technique(s)
-
specific activity
100-300 units/mg protein
specific activity
100-300 units/mg protein
specific activity
-
Gene Information
Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50 ... nuc(1120790)
Gene Information
Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50 ... nuc(1120790)
Gene Information
-
biological source
Staphylococcus aureus
biological source
Staphylococcus aureus
biological source
Staphylococcus aureus
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized solid
suitability
suitable for molecular biology
suitability
suitable for molecular biology
suitability
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)