Przejdź do
N5879
O-(4-Nitrophenylphosphoryl)choline
chromogenic PLC substrate, powder
Synonim(y):
p-Nitrophenylphosphorylcholine, NPPC, Phosphocholine 4-nitrophenyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
422,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
819,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3250,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8540,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H17N2O6P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1895422
Form:
powder
422,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
O-(4-Nitrophenylphosphoryl)choline,
form
powder
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[N+](C)(C)CCOP([O-])(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H17N2O6P/c1-13(2,3)8-9-18-20(16,17)19-11-6-4-10(5-7-11)12(14)15/h4-7H,8-9H2,1-3H3
InChI key
NAIXASFEPQPICN-UHFFFAOYSA-N
Application
Reported to be useful in assay of Phospholipase C.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)