Przejdź do
N5885
4-Nitrophenyl α-D-maltoside
glycosidase substrate
Synonim(y):
4-Nitrophenyl a-D-maltopyranoside, 4-Nitrophenyl alpha-D-maltoside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2370,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H25NO13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
463.39
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
solubility
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O[C@@]2([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](CO)O[C@@H]1OC3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3
InChI
1S/C18H25NO13/c20-5-9-11(22)12(23)14(25)18(30-9)32-16-10(6-21)31-17(15(26)13(16)24)29-8-3-1-7(2-4-8)19(27)28/h1-4,9-18,20-26H,5-6H2
InChI key
IAYJZWFYUSNIPN-UHFFFAOYSA-N
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)