Przejdź do
N5908
N-(NBD-Aminocaproyl)sphinganine
≥98%
Synonim(y):
C6-NBD Sphinganine, N-[6-[(7-Nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]caproyl]-sphinganine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
276,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H51N5O6
Masa cząsteczkowa:
577.76
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98%
Form:
solid
276,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
form
solid
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCC[C@@H](O)[C@H](CO)NC(=O)CCCCCNc1ccc([N+]([O-])=O)c2nonc12
InChI
1S/C30H51N5O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-18-27(37)25(23-36)32-28(38)19-16-14-17-22-31-24-20-21-26(35(39)40)30-29(24)33-41-34-30/h20-21,25,27,31,36-37H,2-19,22-23H2,1H3,(H,32,38)/t25-,27+/m0/s1
InChI key
GEZLBJRDZRUTOE-AHKZPQOWSA-N
General description
Fluorescently labeled fatty acid sphingolipid membrane probe. NBD group excitation 460 nm, emission 534 nm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N9158
description
≥98%
description
≥98%
form
solid
form
solid
assay
≥98%
assay
≥98%
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)