Przejdź do
N6534
NFκB Control Peptide
p50, solution, human
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1010,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
eCl@ss:
32150319
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
NFκB (p50) Control Peptide human, solution
biological source
human
Quality Segment
form
solution
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... NFKB1(4790)
Application
For use as a blocking peptide for anti-NFκB (p50) subunit.
Physical form
Solution containing 0.01% sodium azide.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N6659SAB4501989N8523
description
solution
description
~1 mg/mL, buffered aqueous solution
description
affinity isolated antibody
description
clone NF-12, ascites fluid
biological source
human
biological source
human
biological source
rabbit
biological source
mouse
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... NFKB1(4790)
Gene Information
human ... RELA(5970)
Gene Information
human ... NFKB1(4790)
Gene Information
human ... NFKB1(4790)
mouse ... Nfkb1(18033)
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
dry ice
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)