Przejdź do
N7627
L-Norvaline
≥99% (TLC)
Synonim(y):
(S)-(+)-2-Aminopentanoic acid, (S)-2-Aminovaleric acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
352,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
664,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
117.15
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
229-543-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721162
352,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Norvaline, arginase inhibitor
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
color
white
mp
>300 °C (lit.)
application(s)
detection
SMILES string
CCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI key
SNDPXSYFESPGGJ-BYPYZUCNSA-N
Application
  • Nanodrugs mediate TAMs-related arginine metabolism interference to boost photodynamic immunotherapy.: This study explores the use of nanodrugs to interfere with arginine metabolism in tumor-associated macrophages (TAMs), enhancing the efficacy of photodynamic immunotherapy. L-Norvaline plays a crucial role in this metabolic interference (Chen et al., 2024).
Biochem/physiol Actions
L-Norvaline enhances NO production from activated macrophages.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N6877N851395547
L-Norleucine analytical standard
95547
L-Norleucine
description
arginase inhibitor
description
≥98% (TLC)
description
suitable for amino acid analysis, BioReagent
description
analytical standard
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
-
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
-
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
color
white
color
white
color
white
color
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
application(s)
detection
application(s)
detection
application(s)
detection
application(s)
clinical
food and beverages
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Norvaline
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)