Przejdź do
N8271
α(2→3,6,8,9) Neuraminidase from Arthrobacter ureafaciens
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Neuraminidase from Arthrobacter ureafaciens, Acyl-neuraminyl Hydrolase, Sialidase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
0.2 unit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2850,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
Numer WE:
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Specific activity:
≥135 units/mg protein
Recombinant:
expressed in E. coli
2850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
buffered aqueous solution
specific activity
≥135 units/mg protein
mol wt
88 kDa, 95 kDa
foreign activity
β-Galactosidase, α-mannosidase, β-hexosaminidase, α-fucosidase, and proteases, none detected
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Releases α(2→3), α(2→6), α(2→8), and α(2→9)-linked N-acetylneuraminic acid from complex oligosaccharides.
Packaging
Provided with 5× reaction buffer (250 mM sodium phosphate, pH 6.0).
Physical form
Solution in 20 mM Tris-HCl, pH 7.5, and 20 mM NaCl.
Preparation Note
Expressed in glycosidase-free hosts.
Other Notes
One unit will hydrolyze 1 μmole of 4-methylumbelliferyl α-D-N-acetylneuraminide per min at pH 5.0 at 37 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N3786480716N5521
description
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution
description
Proteomics Grade, suitable for MALDI-TOF MS
description
-
description
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution, ≥250 units/mg protein
specific activity
≥135 units/mg protein
specific activity
≥25 U/vial
specific activity
≥5 units/mL, ≥40 units/mg protein
specific activity
≥250 units/mg protein
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
form
buffered aqueous solution
form
lyophilized powder
form
liquid
form
buffered aqueous solution
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
mol wt
88 kDa, 95 kDa
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
~41 kDa
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)