Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2490,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2490,00 zł
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
rat
technique(s)
capture ELISA: 0.2-0.8 μg/mL, immunohistochemistry: 5-15 μg/mL, neutralization: 0.02-0.1 μg/mL, western blot: 0.1-0.2 μg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Ngf(310738)
General description
Immunogen
Application
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description affinity isolated antibody, lyophilized powder | description clone 25623, purified immunoglobulin, lyophilized powder | description fractionated antiserum, buffered aqueous solution | description clone 27/21, Chemicon®, from mouse |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source goat | biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form fractionated antiserum | antibody form purified immunoglobulin |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form buffered aqueous solution | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?