Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.15
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Form:
solid
form
solid
SMILES string
O=C1OC(=O)C2C3CCC(O3)C12
InChI
1S/C8H8O4/c9-7-5-3-1-2-4(11-3)6(5)8(10)12-7/h3-6H,1-2H2
InChI key
JAABVEXCGCXWRR-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PPP2R5A(5525)
General description
Norcantharidin (NCTD) is a demethylated derivative of cantharidin (CTD).
Application
Biochem/physiol Actions
Norcantharidin is a potential antitumor agent. Norcantharidin helps to block SK-N-SH neuroblastoma cell growth by stimulating autophagy and apoptosis.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?