Przejdź do
N9037
Necrostatin-1
≥98% (HPLC), powder, necroptosis inhibitor
Synonim(y):
5-(1H-Indol-3-ylmethyl)-3-methyl-2-thioxo-4-Imidazolidinone, 5-(Indol-3-ylmethyl)-3-methyl-2-thio-Hydantoin, MTH-DL-Tryptophan
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
889,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1860,00 zł
1581,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H13N3OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.33
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
889,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Necrostatin-1, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN1C(=S)NC(Cc2c[nH]c3ccccc23)C1=O
InChI
1S/C13H13N3OS/c1-16-12(17)11(15-13(16)18)6-8-7-14-10-5-3-2-4-9(8)10/h2-5,7,11,14H,6H2,1H3,(H,15,18)
InChI key
TXUWMXQFNYDOEZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Necrostatin-1has been used to investigate its effect on the regulation of interleukin (IL)-33 expression during liver injury in mice in vivo and in hepatic stellate cells in vitro. It has also been used as an inhibitor of receptor-interacting protein kinase 1 (RIPK1) in experimental studies.
Biochem/physiol Actions
Necrostatin-1(Nec-1) might exhibit therapeutic benefit against patients with traumatic brain injury (TBI). In addition, it might also be used to treat other acute central nervous system (CNS) disorders that feature necroptosis as a mode of cell death. It is extensively used to study the effect of receptor-interacting protein kinase 1 (RIPK1) on cell death and inflammation in experimental disease models. Nec‐1 protects hippocampal (HT‐22) cells from glutamate‐induced oxytosis via increasing cellular glutathione (GSH) levels, decreasing reactive oxygen species production, inhibiting the nuclear translocation of apoptosis‐inducing factor and B-cell lymphoma 2 (Bcl‐2) /adenovirus E1B 19kDa‐interacting protein 3‐related pathways.
Necrostatin-1 is an inhibitor of necroptosis (non-apoptotic cell death pathway).
Features and Benefits
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
480065N0164D9378
description
≥98% (HPLC)
description
Necrostatin-1, CAS 4311-88-0, is a cell-permeable, potent, and selective blocker of necroptosis (EC50 = 494 nM in FADD-deficient Jurkat cells treated with TNF-α).
description
≥98% (HPLC), solid
description
powder, ≥95%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95%
form
powder
form
crystalline solid
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, methanol: 5 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
ethanol: insoluble, 1 M HCl: soluble
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Necrostatin-1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)