Great product to run a B-hexosaminidase assay and test for colorimetric assays
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Przewidywany termin wysyłki17 grudnia 2026zSchnelldorf Distribution | 464,00 zł |
250 mg | Przewidywany termin wysyłki17 grudnia 2026zSchnelldorf Distribution | 628,00 zł |
500 mg | Przewidywany termin wysyłki17 grudnia 2026zSchnelldorf Distribution | 1160,00 zł |
1 g | Przewidywany termin wysyłki17 grudnia 2026zSchnelldorf Distribution | 1380,00 zł |
Informacje o tej pozycji
464,00 zł
Przewidywany termin wysyłki17 grudnia 2026Szczegóły
Nazwa produktu
4-Nitrophenyl N-acetyl-β-D-glucosaminide, ≥99% (TLC)
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
impurities
≤0.05% Free p-nitrophenol
solubility
water: 5 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H18N2O8/c1-7(18)15-11-13(20)12(19)10(6-17)24-14(11)23-9-4-2-8(3-5-9)16(21)22/h2-5,10-14,17,19-20H,6H2,1H3,(H,15,18)/t10-,11-,12-,13-,14-/m1/s1
InChI key
OMRLTNCLYHKQCK-DHGKCCLASA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?