Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1010,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C175H269N53O54S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
4011.40
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.32
MDL number:
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
Neuropeptide Y (NPY) is a regulatory protein consisting of 36 amino acids. It is ubiquitously expressed in the heart and brain. NPY is a member of pancreatic polypeptide family. The gene encoding this protein is localized on human chromosome 7p15.
Biochem/physiol Actions
Endogenous neuropeptide that selectively binds to Y<SUB>2</SUB> and Y<SUB>5</SUB> receptors.
Neuropeptide Y (NPY) plays a vital role in various processes like feeding behavior, anxiety, epilepsy, circadian rhythm, sleep, pain and drug addiction. It also modulates appetite, body weight and obesity. The protein has potent vasoactive effects on the cardiovascular system and controls central endocrine secretion. NPY is involved in the pathogenesis of atherosclerosis and coronary artery disease.
Neuropeptide Y (NPY) plays a vital role in various processes like feeding behavior, anxiety, epilepsy, circadian rhythm, sleep, pain and drug addiction. It also modulates appetite, body weight and obesity. The protein has potent vasoactive effects on the cardiovascular system and controls central endocrine secretion. NPY is involved in the pathogenesis of atherosclerosis and coronary artery disease.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥95% (HPLC), powder, synthetic |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Gene Information human ... NPY(4852) | Gene Information human ... NPY(4852) |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?