Przejdź do
N9535
β-Nicotinamide adenine dinucleotide, reduced disodium salt
~98%, pkg of 25-30 mg (per vial)
Synonim(y):
β-DPNH, β-NADH, Coenzyme I reduced disodium salt, Diphosphopyridine nucleotide reduced disodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
15 vials
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2310,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H27N7Na2O14P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
709.40
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-123-3
Beilstein/REAXYS Number:
5230241
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Form:
powder
Assay:
~98%
2310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~98%
Quality Segment
form
powder
packaging
pkg of 25-30 mg (per vial)
SMILES string
[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@H]2O[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C21H29N7O14P2.2Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,2,5-6H2,(H2,23,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,24,25);;/q;2*+1/p-2/t10-,11+,13-,14+,15-,16+,20-,21+;;/m0../s1
InChI key
QRGNQKGQENGQSE-QUWMEQBESA-L
Application
β-Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) and β-Nicotinamide adenine dinucleotide, reduced (NADH) comprise a coenzyme redox pair (NAD+:NADH) involved in a wide range of enzyme catalyzed oxidation reduction reactions. In addition to its redox function, NAD+/NADH is a donor of ADP-ribose units in ADP-ribosylaton (ADP-ribosyltransferases; poly(ADP-ribose) polymerases ) reactions and a precursor of cyclic ADP-ribose (ADP-ribosyl cyclases).
Biochem/physiol Actions
Electron donor
Preparation Note
Solutions should be prepared fresh and used promptly.
Other Notes
Packaged based on NADH content as determined by UV-Vis.
This is the common form of NADH; do not confuse with α-NADH.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N6785N0786N7410
description
~98%, pkg of 25-30 mg (per vial)
description
~98%, pkg of 10 mg (per vial)
description
~98%, pkg of 1 mg (per vial)
description
~98%, pkg of 2 mg (per vial)
assay
~98%
assay
~98%
assay
~98%
assay
~98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
packaging
pkg of 25-30 mg (per vial)
packaging
pkg of 10 mg (per vial)
packaging
pkg of 1 mg (per vial)
packaging
pkg of 2 mg (per vial)
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)