Przejdź do
O003
β-Funaltrexamine hydrochloride
Opioid receptor antagonist, solid
Synonim(y):
β-FNA hydrochloride, (E)-4-[[(5α,6β)-17-(Cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-yl]amino]-4-oxo-2-butenoic acid methyl ester hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2260,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8050,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H30N2O6 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
490.98
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
2260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
β-Funaltrexamine hydrochloride, solid
form
solid
Quality Segment
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
storage condition
desiccated
color
white
solubility
H2O: 7.5 mg/mL (aqueous solutions should be promptly used), methanol: 7.6 mg/mL (do not store in ethanolic solution; methanolic solutions may be stored for several weeks at 4 °C)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.COC(=O)\C=C\C(=O)N[C@@H]1CC[C@@]2(O)[C@H]3Cc4ccc(O)c5OC1[C@]2(CCN3CC6CC6)c45
InChI
1S/C25H30N2O6.ClH/c1-32-20(30)7-6-19(29)26-16-8-9-25(31)18-12-15-4-5-17(28)22-21(15)24(25,23(16)33-22)10-11-27(18)13-14-2-3-14;/h4-7,14,16,18,23,28,31H,2-3,8-13H2,1H3,(H,26,29);1H/b7-6+;/t16-,18-,23+,24+,25-;/m1./s1
InChI key
BIPHUOBUKMPSQR-NQGXHZAGSA-N
Biochem/physiol Actions
Selective irreversible μ opioid receptor antagonist that is also a κ opioid receptor agonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the Opioid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N941205159146064
description
solid
description
≥96% (HPLC), powder
description
BioUltra, ≥99.0% (NT)
description
99%
form
solid
form
powder
form
powder or crystals
form
powder, crystals or granules
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
methanol: 7.6 mg/mL (do not store in ethanolic solution; methanolic solutions may be stored for several weeks at 4 °C), H2O: 7.5 mg/mL (aqueous solutions should be promptly used)
solubility
DMSO: ~12 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
color
white
color
white
color
-
color
white
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)