Przejdź do
O1385
Ozagrel hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
(E)-3-[4-(Imidazol-1-ylmethyl)phenyl]propenoic acid hydrochloride hydrate, OKY-046
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
492,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H12N2O2 · HCl · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.71 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
492,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
H2O: soluble
storage temp.
room temp
SMILES string
O.Cl.OC(=O)\C=C\c1ccc(Cn2ccnc2)cc1
InChI
1S/C13H12N2O2.ClH.H2O/c16-13(17)6-5-11-1-3-12(4-2-11)9-15-8-7-14-10-15;;/h1-8,10H,9H2,(H,16,17);1H;1H2/b6-5+;;
InChI key
OWIZTYOMGVTSDP-TXOOBNKBSA-N
Application
Ozagrel hydrochloride hydrate has been used as a thromboxane synthase inhibitor:
  • in high cholesterol-diet rats (HC) to test its effect on arteriolar constriction
  • to pre-treat mice to test its effect on lipopolysaccharide (LPS)-induced behavioral changes
  • to test its effect on arteriolar vasoconstriction in hyperglycemic mice
Biochem/physiol Actions
Ozagrel is useful in treating lacunar and thrombotic stroke. It blocks vasoconstriction and platelet aggregation. Ozagrel aids in improving the prostacyclin (PGI2)/ thromboxane A2 (TXA2) in the acute phase of cerebral ischemia. It improves endothelial dysfunction in L-methionine-induced hyperhomocysteinemia (HHcy)-induced vascular cognitive impairment and dementia (VCID).
Ozagrel is a selective thromboxane A2 synthase (TXA2) inhibitor.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML08461034738
USP
USP
1034738
Anagrelid
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
solid
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
solubility
H2O: soluble
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)