Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1060,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
97-100% (HPLC)
Quality Segment
form
lyophilized powder
composition
peptide content, 65-100%
color
white
solubility
water, double-distilled: soluble
storage temp.
−20°C
General description
The peptide is a major MHC class II-restricted T-cell epitope of Ovalbumin which is used for studies of immunological allergic responses such as asthma, food allergy and more..
Ovalbumin (323-339) is an egg white protein surrounded by B-cell epitopes, which are bound by specific IgE antibodies. In addition to this, it also contains CD4+ T cell epitopes.
Application
Ovalbumin (323-339) (chicken, Japanese quail) has been used to induce allergic asthma in mice.
Biochem/physiol Actions
Ovalbumin (OVA) peptide 323-339 mediates 25–35% of T-cell response to intact OVA in isolated BALB/c mouse. OVA 323-339 has been widely used to determine the characteristics of class II major histocompatibility complex (MHC)-peptide binding and T-cell activation.
With the help of two functionally distinct registers ovalbumin (323-339) peptide can bind to histocompatibility complex class II I-A(d) protein.
Physical form
Lyophilized from 0.1% aqueous TFA
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description clone OVA-14, ascites fluid | description clone OVA-14, purified from hybridoma cell culture | description - |
| assay 97-100% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form lyophilized powder | form - | form buffered aqueous solution | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| composition peptide content, 65-100% | composition - | composition - | composition - |
| solubility water, double-distilled: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?