Przejdź do
O2011
Orkokinina
≥90% (HPLC)
Synonim(y):
Asn-Phe-Asp-Glu-Ile-Asp-Arg-Ser-Gly-Phe-Gly-Phe-Asn
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
Assay:
≥90% (HPLC)
Storage temp.:
−20°C
assay
≥90% (HPLC)
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Silny stymulator skurczów jelit tylnych
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)