Przejdź do
O3380
Oleyl oleate
≥99%
Synonim(y):
Oleyl oleate, Oleic acid oleyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1150,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H68O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
532.92
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
222-980-0
MDL number:
1150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
functional group
ester, oleic acid
lipid type
unsaturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C36H68O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-38-36(37)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20H,3-16,21-35H2,1-2H3/b19-17-,20-18-
InChI key
BARWIPMJPCRCTP-CLFAGFIQSA-N
Application
  • Group 13 Lewis acid catalyzed synthesis of metal oxide nanocrystals via hydroxide transmetallation.: This research utilizes oleyl oleate as a solvent to facilitate the synthesis of metal oxide nanocrystals, showcasing its effectiveness in nanoparticle production and potential applications in various electronic and optical devices (Gibson et al., 2021).
  • High-level accumulation of oleyl oleate in plant seed oil by abundant supply of oleic acid substrates to efficient wax ester synthesis enzymes.: This article details the genetic engineering approaches to enhance oleyl oleate content in plant oils, aiming at industrial applications such as biofuels and biolubricants (Yu et al., 2018).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
14782001478174268011
Oleyl oleate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1478200
Oleyl oleate
description
≥99%
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
98%
functional group
ester, oleic acid
functional group
-
functional group
-
functional group
ester
assay
≥99%
assay
-
assay
-
assay
98%
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oleyl oleate
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
452.3 °F
Temperatura zapłonu (°C)
233.5 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)